Learn More
2-[(2-Hydroxyethyl)amino]-1-phenylethanol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]-1-phenylethanol |
| CAS | 4397-15-3 |
| Molekylær formel | C10H15NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2/c12-7-6-11-8-10(13)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-13H,6-8H2 |
| SMIL | OCCNCC(O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-(2-hydroxyethylamino)-1-phenylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.23 |
| Formel vægt | 181.1103 |