Få mere at vide
2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoesyre (Salicylsalicylsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 17984196
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17984196 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17984196 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0133.030250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoesyre (Salicylsalicylsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
CAS 552-94-3
Analyt- eller komponentnavne 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H10 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetylsalicylic Acid Imp. E (EP), Carbasalate Calcium Imp. D (EP), Carbasalate Imp. D (EP), 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid, Salicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity E, Carbasalate Calcium Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
SMIL OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
IUPAC navn 2-(2-hydroxybenzoyl)oxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 258.23
Mængde 250 mg
Formel vægt 258,0528 g/mol