Få mere at vide
2-(2-Hydroxy-4-octyloxyphenyl)-2H-benzotriazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Hydroxy-4-octyloxyphenyl)-2H-benzotriazole |
| CAS | 3147-77-1 |
| Molekylær formel | C20H25N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3O2/c1-2-3-4-5-6-9-14-25-16-12-13-19(20(24)15-16)23-21-17-10-7-8-11-18(17)22-23/h7-8,10-13,15,24H,2-6,9,14H2,1H3 |
| SMIL | OC1=CC(OCCCCCCCC)=CC=C1N2N=C3C=CC=CC3=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.44 |