Få mere at vide
2-[(2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-4-thiazolecarboxylic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-4-thiazolecarboxylic Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O6S/c1-20-9-3-6(8(16)4-10(9)21-2)11(17)15-13-14-7(5-22-13)12(18)19/h3-5,16H,1-2H3,(H,18,19)(H,14,15,17) |
| Formel vægt | 324.04 |