Få mere at vide
2-(2-furyl)benzonitril 97+%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Furyl)benzonitrile |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 169.18 |
| Procent renhed | 97% |