Få mere at vide
2-(2-furyl)benzonitril 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255914
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10255914 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10757285 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255914 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46216CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 155395-45-2
Molekylær formel C11H7NO
Molekylvægt (g/mol) 169.18
MDL nummer MFCD04039074
InChI nøgle XLZNEBADSPRURH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-furyl benzonitrile, 2-furan-2-yl benzonitrile, 2-furan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,2-2-furanyl, 2-2-furanyl benzonitrile, 2-2-furyl benzenecarbonitrile, 2-furan-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 4335608
IUPAC navn 2-(furan-2-yl)benzonitril
SMIL N#CC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Furyl)benzonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 169.18
Procent renhed 97%