Få mere at vide
2-(2-Furyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10507284
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10507284 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10336904 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10694585 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10507284 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46201CB
Kemiske identifikatorer
CAS 331942-47-3
Molekylær formel C11H8O3
Molekylvægt (g/mol) 188.182
InChI nøgle QRUHYAWZHFTNEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-furyl benzoic acid, 2-furan-2-yl benzoic acid, 2-fur-2-ylbenzoic acid, benzoic acid,2-2-furanyl, 2-fur-2-yl benzoic acid, 2-furan-2-yl-benzoic acid
PubChem CID 2772293
IUPAC navn 2-(furan-2-yl)benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CO2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Furyl)benzoic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.18
Procent renhed 97%