Få mere at vide
(2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy)eddikesyre, 95%
Artikelnummer. 15450439
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450439 1 g 1g
15418426 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63641.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 166108-71-0 | C21H23NO6 | 385,416 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 166108-71-0
Molekylær formel C21H23NO6
Molekylvægt (g/mol) 385.416
MDL nummer MFCD01321015
InChI nøgle XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fmoc-amino ethoxy ethoxy acetic acid, fmoc-nh-peg2-ch2cooh, fmoc-aeea, 1-9h-fluoren-9-yl-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azadodecan-12-oic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxaoctanoic acid, fmoc-adoa, fmoc-aeeac-oh, fmoc-amino-3,6 dioxaoctanoic acid, 8-fmoc-amino-3,6-dioxa-n-octanoic acid
PubChem CID 2756092
IUPAC navn 2-[2-[2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)ethoxy]ethoxy]eddikesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCCOCCOCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy)acetic acid
Farve Hvid
Lineær formel FmocNHCH2CH2OCH2CH2OCH2CO2H
Mængde 1 g
Beilstein 9658732
Formel vægt 385.42
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver