Få mere at vide
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine, 95%
Artikelnummer. 15428268
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428268 250 mg 250mg
15418268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61699.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72216-04-7 | C10H12FN | 165.211 g/mol
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72216-04-7
Molekylær formel C10H12FN
Molekylvægt (g/mol) 165.211
MDL nummer MFCD02663474
InChI nøgle NOJCVVKIBLHAGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fluorophenyl pyrrolidine, 2-2-fluorophenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,2-2-fluorophenyl, rs-2-2-fluoro-phenyl-pyrrolidine
PubChem CID 3613306
IUPAC navn 2-(2-fluorphenyl)pyrrolidin
SMIL C1CC(NC1)C2=CC=CC=C2F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine
Farve Farveløs
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 165.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske