Få mere at vide
2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| CAS | 871550-15-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C15 H14 F N9 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fluconazole Imp. B (EP), Fluconazole USP Related Compound A, Fluconazole USP RC A, 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Related Compound A, Fluconazole Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14FN9O/c16-14-3-12(25-11-19-8-22-25)1-2-13(14)15(26,4-23-9-17-6-20-23)5-24-10-18-7-21-24/h1-3,6-11,26H,4-5H2 |
| SMIL | OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(cc3F)n4cncn4 |
| IUPAC navn | 2-[2-fluoro-4-(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Vis mere |