Få mere at vide
2-(2-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)-2,3-dimethylbutanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3-fluoro-4-phenyl-phenyl)-2,3-dimethyl-butanedioic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17FO4/c1-11(16(20)21)18(2,17(22)23)13-8-9-14(15(19)10-13)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23) |
| Formel vægt | 316.1111 |
| Procent renhed | >95% |