Få mere at vide
2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Mikromol™
Artikelnummer. 18080850
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18080850 25 mg
18094040 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18080850 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0053.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
CAS 2734357-02-7
Analyt- eller komponentnavne 2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H29 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tamoxifen Citrate Imp. E (EP), Tamoxifen Imp. E (EP), 2-[2-[(EZ)-1,2-Diphenylbut-1-enyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Tamoxifen Citrate Impurity E, Tamoxifen Impurity E
InChI formel InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24)
SMIL CCC(=C(c1ccccc1)c2ccccc2OCCN(C)C)c3ccccc3
IUPAC navn 2-[2-(1,2-diphenylbut-1-enyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 371.51
Mængde 25 mg
Formel vægt 371.2249 g/mol