Få mere at vide
2,2'-Ethylenedianiline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Ethylenedianiline |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2/c15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-8H,9-10,15-16H2 |
| Formel vægt | 212.1313 |