Få mere at vide
2-[2-(Ethylamino)ethoxy]ethan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(Ethylamino)ethoxy]ethan-1-ol |
| CAS | 106007-99-2 |
| Molekylær formel | C6H15NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO2/c1-2-7-3-5-9-6-4-8/h7-8H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCNCCOCCO |
| IUPAC navn | 2-[2-(ethylamino)ethoxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.19 |
| Formel vægt | 133.1103 |