missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4(1H)-thione, TRC

Artikelnummer. 30379707
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379707 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379707 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8927605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4(1H)-thione
CAS 912576-44-4
Molekylær formel C17H20N4OS
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N4OS/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(23)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)22-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,23)
SMIL S=C(N1)C2=C(C)N=C(CCC)N2N=C1C3=CC=CC=C3OCC
IUPAC navn 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4(3H)-thione
Molekylvægt (g/mol) 328.43
Formel vægt 328.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.