missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2-Ethoxyphenyl)-5,7-dimethylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, TRC

Artikelnummer. 30374182
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374182 5 mg
30371208 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374182 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6795855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 224789-20-2
Molekylær formel C15 H22 N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 306.36
IUPAC navn 3-methyl-7-(5-oxohexyl)-1-propylpurine-2,6-dione
SMIL CCCN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCCC(=O)C)c2C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2-Ethoxyphenyl)-5,7-dimethylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22N4O3/c1-4-8-19-14(21)12-13(17(3)15(19)22)16-10-18(12)9-6-5-7-11(2)20/h10H,4-9H2,1-3H3
Formel vægt 306.169
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.