Få mere at vide
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine Hydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11;/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 217.087 |