missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-ethoxyethoxy)acetic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-ethoxyethoxy)acetic acid |
| CAS | 7743-94-4 |
| Molekylær formel | C6H12O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c1-2-9-3-4-10-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | CCOCCOCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-ethoxyethoxy)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.15 |
| Formel vægt | 148.0736 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?