Få mere at vide
2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamid], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Dithiobis[N-methyl-benzamide] |
| CAS | 2527-58-4 |
| Molekylær formel | C16 H16 N2 O2 S2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamide], Densil P, Dithio-2,2'-bis(N-methylbenzamide) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O2S2/c1-17-15(19)11-7-3-5-9-13(11)21-22-14-10-6-4-8-12(14)16(20)18-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20) |
| SMIL | CNC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(=O)NC |
| IUPAC navn | N-methyl-2-[[2-(methylcarbamoyl)phenyl]disulfanyl]benzamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.44 |
| Formel vægt | 332.0653 |