Få mere at vide
2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamid], TRC
Artikelnummer. 30337503
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30337503 1 g
1 options
Artikelnummer. 30337503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1845081G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Dithiobis[N-methyl-benzamide]
CAS 2527-58-4
Molekylær formel C16 H16 N2 O2 S2
Mængde 1 g
Synonym 2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamide], Densil P, Dithio-2,2'-bis(N-methylbenzamide)
InChI formel InChI=1S/C16H16N2O2S2/c1-17-15(19)11-7-3-5-9-13(11)21-22-14-10-6-4-8-12(14)16(20)18-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
SMIL CNC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(=O)NC
IUPAC navn N-methyl-2-[[2-(methylcarbamoyl)phenyl]disulfanyl]benzamid
Molekylvægt (g/mol) 332.44
Formel vægt 332.0653