Få mere at vide
2,2'-Dithiobis[5-methyl-1,3,4-thiadiazole], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Dithiobis[5-methyl-1,3,4-thiadiazole] |
| CAS | 66666-63-5 |
| Molekylær formel | C6H6N4S4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,2-Bis(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)disulfane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4S4/c1-3-7-9-5(11-3)13-14-6-10-8-4(2)12-6/h1-2H3 |
| SMIL | Cc1nnc(SSc2nnc(C)s2)s1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-5-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)disulfanyl]-1,3,4-thiadiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.4 |
| Formel vægt | 261.9475 |