Få mere at vide
2,2'-Dithiobis[2-methyl-1-propanol], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Dithiobis[2-methyl-1-propanol] |
| CAS | 132182-01-5 |
| Molekylær formel | C8H18O2S2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,2'-Disulfanediylbis(2-methylpropan-1-ol) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O2S2/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | OCC(SSC(C)(C)CO)(C)C |
| IUPAC navn | 2,2'-disulfanediylbis(2-methylpropan-1-ol) |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.36 |
| Formel vægt | 210.07 |