Få mere at vide
2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine, Mikromol™
Beskrivelse
2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine |
| CAS | 129083-44-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H14 N8 S4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Famotidine Imp. E (EP), Famotidine USP Related Compound E, Famotidine USP RC E, 2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine, Famotidine Related Compound E, Famotidine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N8S4/c11-7(12)17-9-15-5(1-19-9)3-21-22-4-6-2-20-10(16-6)18-8(13)14/h1-2H,3-4H2,(H4,11,12,15,17)(H4,13,14,16,18) |
| SMIL | NC(=Nc1nc(CSSCc2csc(N=C(N)N)n2)cs1)N |
| IUPAC navn | 2-[4-[[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methyldisulfanyl]methyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidine |
| Vis mere |