Få mere at vide
2,2’-Disulfanediyl-bis-succinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Disulfanediyl-bis-succinamide |
| CAS | 62020-62-6 |
| Molekylær formel | C8 H14 N4 O4 S2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4O4S2/c9-5(13)1-3(7(11)15)17-18-4(8(12)16)2-6(10)14/h3-4H,1-2H2,(H2,9,13)(H2,10,14)(H2,11,15)(H2,12,16) |
| SMIL | NC(=O)CC(SSC(CC(=O)N)C(=O)N)C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-[(1,4-diamino-1,4-dioxobutan-2-yl)disulfanyl]butanediamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.35 |
| Formel vægt | 294.0456 |