Få mere at vide
2,2-Diselanediyldiethanamin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30132603
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132603 100 mg
30137920 500 mg
30007241 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132603 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493318100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3542-13-0
Molekylær formel C13 H16 N2 O10
Molekylvægt (g/mol) 360.274
IUPAC navn bis(1-hydroxy-2,5-dioxo-1λ, 5-azolidin-1-yl) pentanedioat
SMIL O[N]1(OC(=O)CCCC(=O)O[N]2(O)C(=O)CCC2=O)C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Diselanediyldiethanamine Dihydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O10/c16-8-4-5-9(17)14(8,22)24-12(20)2-1-3-13(21)25-15(23)10(18)6-7-11(15)19/h22-23H,1-7H2
Formel vægt 360.08