Få mere at vide
2,2'-Dipyridylamine, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11452096 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11452096 10 g
1 options
Artikelnummer. 11452096 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521235005
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2«-Dipyridylamine
CAS 1202-34-2
Molekylær formel C10H9N3
Mængde 10 g
Synonym 2,2'-dipyridylamine, di 2-pyridyl amine, di pyridin-2-yl amine, 2,2'-bipyridylamine, 2-pyridinamine, n-2-pyridinyl, n-pyridin-2-yl pyridin-2-amine, unii-x9bf664yak, pyridinamine, n-pyridinyl, pyridine, 2,2'-iminodi, 2,2-dipyridylamine
InChI nøgle HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=NC(=C1)NC2=CC=CC=N2
IUPAC navn N-pyridin-2-ylpyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 171.203
PubChem CID 14547
Formel vægt 171.2