Få mere at vide
2,2'-Dipyridyl, TRC
Artikelnummer. 30138035
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138035 100 g
30010011 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138035 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492735100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 366-18-7
Molekylær formel C10 H8 N2
Molekylvægt (g/mol) 156.18
Synonym 2,2'-Bipyridyl, 2,2'-Dipyridine, 2,2'-Dipyridyl, 2-(2-Pyridyl)pyridine, Dri-Rx 19LC-E, NSC 1550, NSC 615009, α,α'-Bipyridine, α,α'-Bipyridyl, α,α'-Dipyridine, α,α'-Dipyridyl
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylpyridin
SMIL c1ccc(nc1)c2ccccn2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Bipyridyl
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Formel vægt 156.0687