Få mere at vide
2,2'-Dipyridyl N,N'-dioxid, 98%
Artikelnummer. 10760791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10760791 1 g Glasflaske 1g
10198133 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10760791 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319610010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7275-43-6 | C10H8N2O2 | 188,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7275-43-6
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.19
MDL nummer MFCD00065169
InChI nøgle FERMVCULDZOVOJ-KTKRTIGZSA-N
Synonym 2,2'-bipyridine 1,1'-dioxide, 2,2'-dipyridyl n,n'-dioxide, 2,2'-bipyridine n,n'-dioxide, 2,2'-dipyridyl-n,n'-dioxide
PubChem CID 6005843
SMIL [O-]N1C=CC=C\C1=C1/C=CC=C[N+]1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2'-Dipyridyl N, N'-dioxide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 296 °C til 298 °C
Farve Creme til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn (2E)-2-(1-oxidopyridin-2-yliden)pyridin-1-ium-1-oxid
Formel vægt 188.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver