Få mere at vide
2,2′-Dipyridyl Disulfide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 82979 |
| Smeltepunkt | 57°C to 61°C |
| MDL nummer | MFCD00006287 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2′-Dipyridyl disulfide, 2,2′-Dithiodipyridine, 2,2′-Dipyridyl disulfide |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.31 |
| Grad | Research |