Få mere at vide
2,2'-Dipyridyl disulfide, 98%
Beskrivelse
2,2'-dipyridyldisulfid er et nyttigt reagens til bestemmelse af sulfhydrylgrupper, fremstilling af aminosyreaktive estere og thioesterne af phosphorsyre. Det fungerer som et peptidkoblingsreagens og som et oxidationsmiddel. Det bruges også til aktivering af glykosider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2′ -Dipyridyldisulfid er et nyttigt reagens til bestemmelse af sulfhydrylgrupper, fremstilling af aminosyreaktive estere og thioesterne af phosphorsyre. Det fungerer som et peptidkoblingsreagens og som et oxidationsmiddel. Det bruges også til aktivering af glykosider.
Opløselighed
Opløseligt i vand, benzen, tetrahydrofuran, dichlormethan, acetonitril og dimethylformamid.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og metaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Dipyridyl disulfide |
| Smeltepunkt | 56°C to 59°C |
| Flammepunkt | 210°C (410°F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 154629 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,benzene,tetrahydrofuran,dichloromethane,acetonitrile and dimethyformamide. |
| Formel vægt | 220.32 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2,2'-Dipyridyl disulfide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2,2-Dithiodipyridine