Få mere at vide
2,2'-Dipyridyl, 99+%
Artikelnummer. 10080810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10080810 10 g Glasflaske 10g
10274570 25 g Glasflaske 25g
10530581 100 g Glasflaske 100g
11936291 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10080810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117500100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 366-18-7 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 366-18-7
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.19
MDL nummer MFCD00006212
InChI nøgle ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylpyridin
SMIL C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2'-Dipyridyl
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69.0°C to 72.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 272.0°C to 273.0°C
Flammepunkt 121°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 23,199
Fieser 16,25
Merck Index 15,1241
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble (5.5g/L 22°C). Other solubilities: very soluble in ethanol (500g/L 25°C), ether,, benzene, chloroform and petroleum ether
Viskositet 1.51 mm2/s (90°C)
Formel vægt 156.19
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2``-Dipyridyl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Bipyridine