Få mere at vide
2,2'-Dipyridyl, 99.5+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10449170 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10449170 5 g Plastic powder jar 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10449170 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/5051/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 366-18-7
Smeltepunkt 69°C
Farve White
pH 7.5
Kogepunkt 272°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C10H8N2
MDL nummer MFCD00006212
Mængde 5 g
Synonym 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
InChI nøgle ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
IUPAC navn 2,2'-bipyridine
Molekylvægt (g/mol) 156.19
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
Formel vægt 156.19g/mol
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2``-Dipyridyl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.