Få mere at vide
2,2'-Dipyridinyldisulfid, TRC
Artikelnummer. 30369465
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30369465 25 g
1 options
Artikelnummer. 30369465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49275025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Dipyridinyl Disulfide
CAS 2127-03-9
Molekylær formel C10 H8 N2 S2
Mængde 25 g
Synonym 2,2'-Dithiobis-pyridine, 1,2-Bis(2-pyridinyl) Disulfide, 2,2'-Bipyridyldisulfide, 2,2'-Dithiobis(pyridine), 2,2'-Dithiodipyridine, 2-Aldrithiol, Di-2-pyridyl Disulfide, NSC 677438, NSC 94055
InChI formel InChI=1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
SMIL S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
IUPAC navn 2-(pyridin-2-yldisulfanyl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 220.31
Formel vægt 220.0129