Få mere at vide
2,2-Dipropylpentanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2,2-Dipropylpentanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dipropylpentanoic Acid |
| CAS | 52061-75-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2-Dipropylpentanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H22 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,2-Dipropylpentanoic Acid, Valproic Acid Imp. D (EP), Valproic Acid Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-4-7-11(8-5-2,9-6-3)10(12)13/h4-9H2,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCCC(CCC)(CCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dipropylpentanoic acid |
| Vis mere |