Få mere at vide
2-[2-(Dipropylamino)ethyl]-6-nitrophenyl Acetic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(Dipropylamino)ethyl]-6-nitrophenyl acetic acid hydrochloride |
| CAS | 91374-25-3 |
| Molekylær formel | C16 H24 N2 O4 . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 2-[2-(dipropylamino)ethyl]-6-nitro-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, 2-[2-(dipropylamino)ethyl]-6-nitro-, monohydrochloride (9CI), 6-[2-(Dipropylamino)ethyl]-2-nitrophenylacetic acid hydrochloride, [2-Nitro-6-(2-dipropylaminoethyl)phenyl]acetic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O4.ClH/c1-3-9-17(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15(18(21)22)14(13)12-16(19)20;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,19,20);1H |
| SMIL | Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc(c1CC(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-[2-[2-(dipropylamino)ethyl]-6-nitrophenyl]acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.83 |
| Formel vægt | 344.1503 |