Få mere at vide
2,2'-Dipicolylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Dipicolylamine |
| CAS | 1539-42-0 |
| Molekylær formel | C12H13N3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3/c1-3-7-14-11(5-1)9-13-10-12-6-2-4-8-15-12/h1-8,13H,9-10H2 |
| SMIL | C(NCc1ccccn1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 1-pyridin-2-yl-N-(pyridin-2-ylmethyl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vægt | 199.1109 |