Få mere at vide
2,2-Diphenylhydantoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Carbamoylamino)(diphenyl)acetic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20) |
| Formel vægt | 270.1004 |
| Procent renhed | >95% |