Få mere at vide
2,2-Diphenylglycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine) |
| CAS | 3060-50-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H13 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-amino-α-phenyl-, Glycine, 2,2-diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Amino-α-phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylglycine, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid, Amino(diphenyl)acetic acid, NSC 33392, α,α-Diphenylglycine, α-Aminodiphenylacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17) |
| SMIL | NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-amino-2,2-diphenyleddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.26 |
| Vis mere |