Få mere at vide
2,2-Diphenylglycin, TRC
Artikelnummer. 30384887
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30384887 5 g
1 options
Artikelnummer. 30384887 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4916205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine)
CAS 3060-50-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H13 N O2
Mængde 5 g
Synonym Benzeneacetic acid, α-amino-α-phenyl-, Glycine, 2,2-diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Amino-α-phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylglycine, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid, Amino(diphenyl)acetic acid, NSC 33392, α,α-Diphenylglycine, α-Aminodiphenylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
SMIL NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-amino-2,2-diphenyleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 227.26
Formel vægt 227.0946
Procent renhed >95