Få mere at vide
2,2-Diphenylglycine, 98%
Artikelnummer. 11425267
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425267 5 g 5g
11435267 25 g 25g
11445267 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22650.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3060-50-2 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
2,2-Diphenylglycin bruges som syntesereagens til amineringsreaktioner. Det fungerer som et mellemprodukt i farmaceutisk og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2-Diphenylglycin bruges som syntesereagens til amineringsreaktioner. Det fungerer som et mellemprodukt i farmaceutisk og i organisk syntese.
Opløselighed Det er tungtopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3060-50-2
Molekylær formel C14H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 227.26
MDL nummer MFCD00008048
InChI nøgle YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diphenylglycine, alpha,alpha-diphenylglycine, alpha-aminodiphenylacetic acid, glycine, 2,2-diphenyl, alpha-amino-alpha-phenylbenzeneacetic acid, .alpha.-aminodiphenylacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenylglycine, benzeneacetic acid, .alpha.-amino-.alpha.-phenyl, aminodiphenylacetic acid, phenytoin impurity c
PubChem CID 18289
IUPAC navn 2-amino-2,2-diphenyleddikesyre
SMIL NC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Diphenylglycine
Smeltepunkt ∼246°C (decomposition)
Opløselighedsinformation It is sparingly soluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 227.26
Procent renhed 98%