Få mere at vide
2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 37555-46-7 |
| Molekylær formel | C18 H18 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethyl 2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylate, Ethyl 2,2-Diphenylcyclopropylcarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O2/c1-2-20-17(19)16-13-18(16,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12,16H,2,13H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1CC1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | ethyl 2,2-diphenylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.33 |
| Formel vægt | 266.1307 |