Få mere at vide
2,2-Diphenylcyclopropancarbonitril, TRC
Artikelnummer. 30379839
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30379839 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30379839 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48751050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Diphenylcyclopropanecarbonitrile
CAS 30932-41-3
Molekylær formel C31H24N2
Mængde 50 mg
Synonym 1-Cyano-2,2-diphenylcyclopropane, 2,2-Diphenylcyclopropanecarbonitrile, 2,2-Diphenylcyclopropyl cyanide, NSC 120433
InChI formel InChI=1S/C16H13N.C15H11N/c17-12-15-11-16(15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11H2;1-11H
SMIL N#C/C=C(C1=CC=CC=C1)\C2=CC=CC=C2.N#CC3C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C3
IUPAC navn 2,2-diphenylcyclopropan-1-karbonitril
Molekylvægt (g/mol) 424.54
Formel vægt 424.19