Få mere at vide
2,2-Diphenyl-4-(piperidin-1-yl)butanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Diphenyl-4-(piperidin-1-yl)butanenitrile |
| CAS | 5424-08-8 |
| Molekylær formel | C21H24N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | alpha,alpha-Diphenyl-1-Piperidinebutanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2/c22-18-21(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)14-17-23-15-8-3-9-16-23/h1-2,4-7,10-13H,3,8-9,14-17H2 |
| SMIL | N#CC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.43 |
| Formel vægt | 304.1939 |