missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2-Diphenyl 2-(1-Boc-3-pyrrolidinyl)acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Diphenyl-2-(1-Boc-3-pyrrolidinyl)acetonitrile |
| CAS | 1159977-31-7 |
| Molekylær formel | C23 H26 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Darifenacin Cyano Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O2/c1-22(2,3)27-21(26)25-15-14-20(16-25)23(17-24,18-10-6-4-7-11-18)19-12-8-5-9-13-19/h4-13,20H,14-16H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | tert-butyl 3-[cyano(diphenyl)methyl]pyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.46 |
| Formel vægt | 362.1994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?