Få mere at vide
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H |
| Formel vægt | 394.0788 |