Få mere at vide
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical), 95%
Artikelnummer. 11309658
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309658 250 mg 250mg
11399648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044150.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1898-66-4 | C18H12N5O6
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl bruges som et følsomt kolorimetrisk fri-radikal-fjerner. Den fungerer som en generel antioxidantdetektor. Det bruges til at overvåge kemiske reaktioner, der involverer radikaler, samt en standard for positionen og intensiteten af elektronparamagnetiske resonanssignaler. Yderligere anvendes det til den kvantitative bestemmelse af alifatiske og aromatiske thioler ved indirekte spektroskopi og til fotometrisk bestemmelse af tocopherol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1898-66-4
Molekylær formel C18H12N5O6
MDL nummer MFCD00007231
Synonym DPPH
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Farve Sort til Grøn
Mængde 250 mg
Merck Index 14,3330
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl formamide,ethanol,chloroform,ether,carbon disulfinde,acetone,oils,carbon tetrachloride,glacial acetic acid and toluene. Insoluble in water.
Formel vægt 394.32
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl