Få mere at vide
2,2'-Dinitro-4,4'-azoxytoluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Dinitro-4,4'-azoxytoluene |
| CAS | 5679-89-0 |
| Molekylær formel | C14H12N4O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Bis(4-methyl-3-nitrophenyl)-diazene 1-Oxide, 3,3'-Dinitro- p,p'-azoxytoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N4O5/c1-9-3-5-11(7-13(9)17(20)21)15-16(19)12-6-4-10(2)14(8-12)18(22)23/h3-8H,1-2H3/b16-15- |
| SMIL | O=[N](C1=CC([N](=O)=O)=C(C)C=C1)=NC2=CC([N](=O)=O)=C(C)C=C2 |
| IUPAC navn | (Z)-1,2-bis(4-methyl-3-nitrophenyl)diazene 1-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.27 |
| Formel vægt | 316.08 |