missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2'-Dinaphthyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30388629
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388629 2.5 g
30375461 1 g
30376595 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30388629 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4739202.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 613-80-9
Molekylær formel C20H14O
Molekylvægt (g/mol) 270.32
Synonym 2,2'-Oxybis-naphthalene, 2,2'-Oxybis[naphthalene], Di(2-Naphthyl) Ether, Di-beta-Naphthyl Ether
SMIL O(c1ccc2ccccc2c1)c3ccc4ccccc4c3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2'-Dinaphthyl Ether
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C20H14O/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14H
Formel vægt 270.1045
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.