Få mere at vide
2,2'-Dinaphthyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Dinaphthyl Ether |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14H |
| Formel vægt | 270.1045 |