Få mere at vide
2,2'-Dinaphthyl-ether, 98+%
Artikelnummer. 11347745
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347745 25 g 25g
11337745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02565.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 613-80-9 | C20H14O | 270,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-80-9
Molekylær formel C20H14O
Molekylvægt (g/mol) 270.33
MDL nummer MFCD00015447
InChI nøgle DZRLNYVDCIYXPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69183
IUPAC navn 2-naphthalen-2-yloxynaphthalen
SMIL O(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Dinaphthyl ether
Smeltepunkt 103 °C til 105 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2054097
Synonym 2,2'-dinaphthyl ether, di-2-naphthyl ether, 2,2'-oxydinaphthalene, naphthalene, 2,2'-oxybis, bis 2-naphthyl ether, 2-naphthyl ether, di-2-naphthylether, 2,2'-dinaphthylether, naphthalene,2,2'-oxybis
Formel vægt 270.33
Procent renhed ≥98%